Learn More
Acide 16-hydroxyhexadécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315139 1 g 1g
11325139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17845.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 506-13-8 | C16H32O3 | 272.429 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-13-8
Formule moléculaire C16H32O3
Poids moléculaire (g/mol) 272.429
Numéro MDL MFCD00002750
Clé InChI UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
CID PubChem 10466
ChEBI CHEBI:55328
Nom IUPAC Acide16-hydroxyhexadécanoïque
SMILES C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-Hydroxyhexadecanoic acid
Point de fusion 98°C to 100°C
Formule linéaire HO(CH2)15CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 1783998
Poids de la formule 272.43
Pourcentage de pureté 98%