Learn More
16-Hydroxyhexadecanoic acid, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10761451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10761451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10761451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-Hydroxyhexadecanoic acid
CAS 506-13-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95°C to 99°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H32O3
Formule linéaire HO(CH2)15CO2H
Numéro MDL MFCD00002750
Quantité 1 g
Beilstein 03, 362
Synonyme juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
Clé InChI UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
Nom IUPAC Acide16-hydroxyhexadécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 272.429
CID PubChem 10466
ChEBI CHEBI:55328
Poids de la formule 272.42
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder