Learn More
16alpha,17-[(1RS)-Butylidène-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diène-3,11,20-trione, Mikromol™
Description
16alpha,17-[(1RS)-Butylidène-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diène-3,11,20-trione
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 11-Keto Budesonide |
| CAS | 216453-74-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 11-Keto Budesonide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C25 H32 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 16α,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Imp. L (EP), Budesonide Related Compound L, Budesonide Impurity L |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 428.52 |
| Show More |