Learn More
16alpha,17-[(1RS)-Éthylidènebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diène-3,20-dione, Mikromol™
Code produit 17980946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980946 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0204.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
16α,17-[(1RS)-Éthylidènebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diène-3,20-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 1040085-98-0
Noms d’analytes ou de composants 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H30 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. B (EP), Budesonide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Nom IUPAC 16alpha,17-[(1RS)-Éthylidenebis(oxy)]-11bêta,21-dihydroxypregna-1,4-diène-3,20-dione
Poids moléculaire (g/mol) 402.48
Quantité 50 mg
Poids de la formule 402,2042 g/mol