Learn More
17,21-Dihydroxy-9β ,11β -époxypregn-4-ène-3,20-dione (9β ,11β -Époxyhydrocortisone), Mikromol™
Code produit 17920426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920426 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920426 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0185.350025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
17,21-Dihydroxy-9β ,11β -époxypregn-4-ène-3,20-dione (9β ,11β -Époxyhydrocortisone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
CAS 10072-97-6
Noms d’analytes ou de composants Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H28 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Formule InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 360,1937 g/mol