Learn More
R&D Systems™ 17-AAG
Code produit 18636528 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18636528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18636528 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NB11081558
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 1 mg
À utiliser avec (application) Soluble in DMSO (>50 mg/mL) or ethanol (5 mg/mL)
Type Inhibitor