Learn More
17-(Allylamino) Geldanamycin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17-(Allylamino) Geldanamycin |
| CAS | 75747-14-7 |
| Formule moléculaire | C31 H43 N3 O8 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 17-Allylaminogeldanamycin |
| Formule InChI | InChI=1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9-,18-10+,20-15+/t17-,19+,24+,25+,27-,29+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCC=C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O |
| Nom IUPAC | [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S,12Z,14E)-6-hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 585.69 |
| Poids de la formule | 585.305 |