Learn More
17-Hydroxy-16alpha-méthyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trién-21-yle Acétate, Mikromol™
Code produit 30050982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050982 25 mg 25mg
30050278 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050982 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0445.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate de 17-hydroxy-16alpha-méthyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trién-21-yle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
CAS 10106-41-9
Noms d’analytes ou de composants 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24H30O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dexamethason Impurity I, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, Dexamethasone Acetate Impurity H, Dexamethasone Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Nom IUPAC Acetato de [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxo-etilo]
Poids moléculaire (g/mol) 398.49
Quantité 25 mg
Poids de la formule 398,2093 g/mol