Learn More
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didéhydronoréthistérone), Mikromol™
Description
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didéhydronoréthistérone), Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20H24O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Norethisterone Imp. A (EP), 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 6,7-Didehydronorethisterone, Norethisterone Impurity A |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.4 |
| Afficher plus |