Learn More
17-O-Acétyl-6-méthylprednisolone, TRC
Code produit 30011440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011440 250 mg 250mg
30135202 50 mg 50mg
30009670 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011440 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA186770250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86401-94-7
Formule moléculaire C24 H32 O6
Poids moléculaire (g/mol) 416.51
Synonyme (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
Nom IUPAC [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-6,10,13-triméthyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl] acétate
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Spécification
Nom chimique ou matériau 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Noms d’analytes ou de composants 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 250 mg
Poids de la formule 416.2199