Learn More
Hamilton™ Seringue pour instruments en PTFE série 1700 standard
Code produit. 10097109
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10097109
Marque: Hamilton™ 549510
Définition de la norme pour la qualité et la fiabilité.
  • La durée de vie de la seringue est exceptionnelle lorsqu’elle est utilisée conjointement avec les lecteurs de seringues de précision Hamilton™
  • Garantit la précision de manipulation des liquides
  • Étanche aux gaz pour des performances sans fuite
Spécification
Volume (métrique) 12,5 μl