Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Ces seringues longue durée ont été développées pour résister à des conditions extrêmes, y compris des produits chimiques agressifs et des particules abrasives.
Marque: Hamilton™ 8250-20
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.03800kg
Description
ulli Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures /lili Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle /li/ulSpécification
Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE | |
Seringue pour instrument | |
50 μl |
7,73 mm | |
1/boîte | |
Luer-Lock |