Learn More
Testo™ Mini enregistreur de données de température 174T
Code produit. 11331374
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11331374
Marque: Testo™ 0572 1560
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistreur supplémentaire, Plage de mesure -30 +70°C, Précision ±0,5°C (-30 +70°C), Résolution 0,1°C, Type de batteries 2 piles lithium (CR 2032), Dimension 60 x 38 x 18,5mm
Spécification
Plage de températures (métrique) -30°C à +70°C