Learn More
17α-Boldénone 17-O-(4-Nitrobenzoate), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Noms d’analytes ou de composants | 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C26H29NO5 |
| Synonyme | (17α)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CC[C@@]3([C@H](OC(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)=O)CC4)C)=C1 |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Poids moléculaire (g/mol) | 435.51 |
| Quantité | 5 mg |