Learn More
17β-Hydroxyandrosta-4,6-diène-3-one (Δ 6-Testostérone), Mikromol™
Code produit 30051432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051432 25 mg 25mg
30050450 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051432 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0323.120025
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
17β-Hydroxyandrosta-4,6-diène-3-one (Δ 6-Testostérone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Delta6-Testosterone
CAS 2484-30-2
Noms d’analytes ou de composants Delta6-Testosterone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H26 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Testosterone Imp. I (EP), Testosterone USP Related Compound I, Testosterone USP RC I, 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17beta-ol-3-one, Testosterone Related Compound I, Testosterone Impurity I
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 286.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 286,4085 g/mol