Learn More
Bochem™ Pinces à creusets E-Poli 18/10
Code produit. p-8003301
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10669662
Marque: Bochem™ 2140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en acier inox
  • Pince de creuset
  • Type robuste
  • Acier inox
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau 18/10 E-Poli
Type Pinces de creuset