Learn More
Bochem™ Pinces de creuset 18/10 E-Poli avec poignée en plastique PVC
Code produit. 10273981
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10273981
Marque: Bochem™ 2160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bonne prise
  • Avec poignée en plastique PVC
  • Température maximale 145°C
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau 18/10 E-Poli
Type Pinces de creuset