Learn More
Bochem™ Pinces de creuset 18/10 E-Poli avec poignée en plastique PVC
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec poignée en plastique PVC
- Température maximale 145°C
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Matériau | 18/10 E-Poli |
| Type | Pinces de creuset |