Learn More
Bochem™ Support de tube à essai E-Poli 18/10
Click to view available options
Capacité:
Tubes (16 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Capacité | Tubes (16 mm) |
| Matériau | 18/10 E-Poli |
| Positions | 12 |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l) | 130 x 50mm |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 16 mm |