Learn More
Bochem™ Pelles inoxydables 18/10 à poignée plate
Click to view available options
Capacité (métrique):
65 mL
175 mL
250 ml
670 mL
2 L
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Type de produit | Louche |
| Longueur (métrique) de la poignée | 500 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Type de poignée | Plat |