Learn More
Bochem™ Pelles inoxydables 18/10 à poignée plate
Code produit. 10524461
Click to view available options
Capacité (métrique):
65 mL
175 mL
250 ml
670 mL
2 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10524461
Marque: Bochem™ 8792
Il en reste null
Spécification
Capacité (métrique) 175 mL
Type de produit Louche
Longueur (métrique) de la poignée 300 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de poignée Plat