Learn More
Bochem™ Noix de serrage en acier inox 18/10
Code produit. 10670554
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16,5 mm
de 8 à 28 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10670554
Marque: Bochem™ 5353
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Noix de serrage
  • Noix de serrage 90° + 180°
  • Acier inox de 8 à 27mm
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 16,5 mm
Type de produit Noix de serrage
Quantité 1 Paquets