Learn More
Bochem™ Noix de serrage en acier inox 18/10
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16,5 mm
de 8 à 28 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Noix de serrage
- Noix de serrage 90° + 180°
- Acier inox de 8 à 27mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | de 8 à 28 mm |
| Type de produit | Noix de serrage |
| Quantité | 1 Paquets |