Learn More
Bochem™ Spatules doubles Chattaway en acier inox 18/10
Code produit. 10365811
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
235 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
50 mm
70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10365811
Marque: Bochem™ 3142
Il en reste null
Specifications
Quantité 1 de chaque
Type de produit Spatule double Chattaway
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) 7 mm
Largeur (métrique) de lame 7 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 3,5mm
Dimensions (L x l) 150 x 7 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm