Learn More
Bochem™ Spatules doubles Chattaway en acier inox 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
235 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
50 mm
70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Spatule double Chattaway |
| Longueur (métrique) de lame | 50 mm |
| Largeur (métrique) | 8 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 8 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 3,5mm |
| Dimensions (L x l) | 180 x 8 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 180 mm |