Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 avec extrémités spatules
Code produit. 10252091
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10252091
Marque: Bochem™ 3420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inox. La cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 Bochem™ avec extrémités à spatule est polyvalente.
  • Poignée spatule
  • Autoclavables
  • Acier inox
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
À utiliser avec (application) Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Longueur (métrique) de lame 30 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 1mm
Dimensions (L x l) 120 x 20 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de poignée Plat
Longueur (métrique) 120 mm