Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 avec extrémités spatules
Artikelnummer. p-8003308
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x l):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10252091
Brand: Bochem™ 3420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
En acier inox. La cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 Bochem™ avec extrémités à spatule est polyvalente.
  • Poignée spatule
  • Autoclavables
  • Acier inox
Tekniske data
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
À utiliser avec (application) Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Longueur (métrique) de lame 30 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 1mm
Dimensions (L x l) 120 x 20 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de poignée Plat
Longueur (métrique) 120 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.