Learn More
Bochem™ Pinces de creuset en acier inox 18/10
8.35€ - 13.10€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Type | Pinces de creuset |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10749431
|
Bochem™
2130 |
200 mm |
8.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10438622
|
Bochem™
2132 |
250 mm |
13.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10040771
|
Bochem™
2133 |
300 mm |
11.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
Pinces de creuset |