Learn More
Bochem™ Micro-spatules à double extrémité en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Longueur (métrique) de lame:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Largeur (métrique) de lame:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Double extrémité
- Acier inox
- Autoclavables
- Droit
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Droit |
| Type de produit | Micro-spatule à double extrémité |
| À utiliser avec (application) | Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations |
| Longueur (métrique) de lame | 35 mm |
| Largeur (métrique) | 4 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 4 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 2mm |
| Afficher plus |