Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inoxydable 18/10
Code produit. 10116460
Click to view available options
Longueur (métrique):
350 mm
400 mm
500 mm
Longueur (métrique) de lame:
85 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10116460
Marque: Bochem™ 3108
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez la spatule double en acier inox 18/10 Bochem™ à de nombreuses fins dans votre laboratoire.
  • Acier inoxydable
  • Revêtements en option disponibles
  • Double spatule
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Droit
Type de produit Spatule à double extrémité
À utiliser avec (application) Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations
Longueur (métrique) de lame 100 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) de lame 20 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 6mm
Dimensions (L x l) 500 x 20 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 500 mm