Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
350 mm
400 mm
500 mm
Longueur (métrique) de lame:
85 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- Revêtements en option disponibles
- Double spatule
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Droit |
| Type de produit | Spatule à double extrémité |
| À utiliser avec (application) | Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations |
| Longueur (métrique) de lame | 85 mm |
| Largeur (métrique) | 16 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 16 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Afficher plus |