Learn More
Bochem™ Capsule d’évaporation en acier inox 18/10 avec rebord
Code produit. 10346104
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Longueur (métrique):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10346104
Marque: Bochem™ 8399
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évaporez les matériaux dans le laboratoire avec la capsule d’évaporation en acier inoxydable 18/10 Bochem™ avec rebord.
  • Acier inoxydable 18/10
  • Taille importante de la bordure
  • Forme rectangulaire
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Acier inoxydable
Forme Rectangulaires
Type Capsule d’évaporation
Longueur (métrique) 500 mm
Hauteur (métrique) 100 mm