Learn More
Bochem™ Capsule d’évaporation en acier inox 18/10 avec rebord
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Longueur (métrique):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable 18/10
- Taille importante de la bordure
- Forme rectangulaire
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |