Learn More
Bochem™ Coupelles d’évaporation de forme plate en acier inox 18/10
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |