Learn More
Bochem™ Bol de laboratoire à forme haute en acier inox 18/10
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 L
2 L
3 L
6 L
8 l
10 L
Diamètre (métrique):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forme élevée
- Avec rebord
- Acier inoxydable 18/10
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Type | Bol de laboratoire |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |