Learn More
Bochem™ Cuillère de laboratoire en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La cuillère de laboratoire en acier inox 18/10 Bochem™ remplit une grande variété de fonctions en laboratoire.
2.90€ - 6.65€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Cuillère de laboratoire |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10176360
|
Bochem™
3385 |
150 mm | 20 x 10 mm |
5.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10673072
|
Bochem™
3380 |
150 mm | 30 x 15 mm |
2.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10298790
|
Bochem™
3370 |
200 mm | 30 x 26 mm |
6.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10454871
|
Bochem™
3360 |
170 mm | 40 x 10 mm |
6.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cuillère de laboratoire
- En acier inox 18 / 10
Spécification
1 de chaque | |
Cuillère de laboratoire | |
Acier inoxydable (18/10) |