Learn More
Bochem™ Micro cuillère en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Micro cuillère |
| Largeur (métrique) | 9 mm |
| Dimensions (L x l) | 185 x 9 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 185 mm |