Learn More
Bochem™ Micro-pelles en acier inox 18/10, à demi-arrondies
Code produit. 10742352
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
150 mm
185 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
45 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame unitSize
10742352 185 mm 50 mm 1 pièce
10350821 130 mm 40 mm 1 pièce
10461191 150 mm 45 mm 1 pièce
3 options
Code produit. 10742352
Marque: Bochem™ 3304
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ajoutez les micro-pelles en acier inox 18/10 Bochem™, à demi-arrondies à votre panoplie d’instruments de laboratoire.
  • Type 1
  • Moitié arrondie
  • Également disponibles avec une pelle plus large
  • En acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Moitié arrondie
Type de produit Micro cuillère
Longueur (métrique) de lame 50 mm
Largeur (métrique) 4 mm
Largeur (métrique) de lame 4 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 2mm
Dimensions (L x l) 185 x 4 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 185 mm