Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inox 18/10, forme de cuillère
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Type de produit:
Cuillère-spatule
Micro cuillère-spatule
Diamètre (métrique) externe:
2mm
2 mm
2,5mm
3mm
4mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Acier inox 18/10
- Deux formes de pelle
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Paquets |
| Forme | Extrémité cuillère / extrémité lame |
| Type de produit | Micro cuillère-spatule |
| Largeur (métrique) | 5 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 5 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 2mm |
| Dimensions (L x l) | 185 x 5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 185 mm |