Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inoxydable 18/10
Codice prodotto. 10383501
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
Longueur (métrique) de lame:
5 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
6 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
7 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) de lame:
3 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
4 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
5 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
Dimensione della confezione:
1 pièce
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10383501
Marca: Bochem™ 3344
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules micro-cuillères en acier inox 18/10 Bochem™ remplissent une grande variété de fonctions en laboratoire.
  • Acier inox 18/10
Specifica
Quantité 10 Paquets
Forme Extrémité cuillère/extrémité lame
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 5 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) 5 mm
Largeur (métrique) de lame 3 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
Dimensions (L x l) 150 x 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato