Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères larges en acier inoxydable 18/10
Code produit. 10471191
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10471191
Marque: Bochem™ 3303
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inox 18/10. Les spatules micro-pelles larges en acier inox 18/10 BOCHEM™ sont dotées d’un revêtement en PTFE.
  • Micro-pelle
  • Demi-arrondie
  • Large
  • En acier inox 18/10
  • Revêtement en PTFE
Spécification
Quantité 1 de chaque
Forme Moitié arrondie
Revêtement PTFE
Type de produit Micro cuillère-spatule
Longueur (métrique) de lame 45 mm
Largeur (métrique) 9 mm
Largeur (métrique) de lame 9 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm