Learn More
Bochem™ Cuillères pour produits chimiques, à face unique et en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cuillère pour produits chimiques à face unique
- En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
| Diamètre (métrique) externe | 5mm |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (18/10) |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 150 mm |