Learn More
Bochem™ Agitateurs à pales à 3 orifices en acier inox 18/10
Code produit. 10060891
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
Unit Size:
1 pièce
Product Code. 10060891
Brand: Bochem™ 9405
Only null left
Add to basket
Add to basket
Largeur 70mm. Tige diamètre 8mm, longueur 400mm
Specifications
Diamètre (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Comprend 3 trous
Longueur (métrique) 500 mm
Quantité 1 unité
Type Agitateur à pâle