Learn More
Bochem™ Cuillère Poly en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
210 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Type 1
- Acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Forme | Pliée |
| Type de produit | Cuiller poly |
| Largeur (métrique) | 13 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 13 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 210 mm |