Learn More
Bochem™ Cuillères Poly en acier inoxydable 18/10
Code produit. 10219130
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Longueur (métrique) de lame:
26 mm
30 mm
35 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10219130
Marque: Bochem™ 3400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  • La cuillère est disponible en trois types différents
  • Autoclavables
  • En acier inox 18/10
  • Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cuiller poly
À utiliser avec (application) Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Longueur (métrique) de lame 30 mm
Largeur (métrique) 13 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Dimensions (L x l) 150 x 13 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm