Learn More
Bochem™ Tiges en acier inox 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1250 mm
1500 mm
À utiliser avec (équipement):
Bases de support
Socles de support avec filetage M10
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 1250 mm |
| Type de produit | Tige |
| À utiliser avec (application) | Pour bases de support |
| À utiliser avec (équipement) | Bases de support |
| Quantité | 1 de chaque |