Learn More
Bochem™ Élévateurs de coupe en acier inox 18/10, avec poignée en bois
Code produit. 11815181
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11815181
Marque: Bochem™ 3535
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Spatule manche bois 150mm. Lame inox flexible 50x10mm.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Élévateur de coupe
Longueur (métrique) de lame 50 mm
Largeur (métrique) 10 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 0,4mm
Dimensions (L x l) 150 x 10 mm
Matériau de la poignée Bois
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm