Learn More
Bochem™ Élévateurs de coupe en acier inox 18/10, avec poignée en bois
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Spatule manche bois 150mm. Lame inox flexible 50x10mm.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Élévateur de coupe |
| Longueur (métrique) de lame | 50 mm |
| Largeur (métrique) | 15 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 0,4mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 15 mm |
| Matériau de la poignée | Bois |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering