Learn More
Bochem™ Spatules en acier inox 18/10, cuillère / ronde / courbée
Click to view available options
Longueur (métrique):
180 mm
185 mm
210 mm
Diamètre (métrique) externe:
2mm
2 mm
3 mm
4 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- En acier inox 18/10
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Cuillère / ronde / courbe |
| Type de produit | Spatule |
| À utiliser avec (application) | Utilisés pour tout un éventail d’applications |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction