Learn More
Bochem™ Spatules cuillères en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules-cuillères en acier inox 18/10 Bochem™ remplissent une grande variété de fonctions en laboratoire.
10.20€ - 119.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère-spatule |
---|---|
Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11825151
|
Bochem™
3471 |
150 mm | 40 mm |
93.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10767391
|
Bochem™
3472 |
180 mm | 50 mm |
13.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10579851
|
Bochem™
3474 |
250 mm | 70 mm |
15.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11875071
|
Bochem™
3473 |
210 mm | 50 mm |
119.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10303571
|
Bochem™
3475 |
300 mm | 70 mm |
15.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10221681
|
Bochem™
3471 |
150 mm | 40 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10549471
|
Bochem™
3473 |
210 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En acier inox 18 / 10
Spécification
Cuillère-spatule | |
10 mm | |
Acier inoxydable (18/10) |